Learn More
Anhídrido 3-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
50.10€ - 241.00€
CAS 4629-50-9
Fórmula molecular C18H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 312.37
Número MDL MFCD09757555
Clave InChI ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 46779096
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)benzoato de [3-(dimetilamino)benzoilo]
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15495157
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32446.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15405167
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32446.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Anhídrido 3-dimetilaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™