Learn More
3-Cloro-2-(clorometil)-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
184.00€ - 723.00€
CAS | 175277-52-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4Cl2F3N |
Peso molecular (g/mol) | 230.011 |
Número MDL | MFCD00173852 |
Clave InChI | NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 22058750 |
Nombre IUPAC | 3-cloro-2-(clorometil)-5-(trifluorometil)piridina |
SMILES | C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10357033
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05830DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
184.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10613835
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB05830DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
723.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
175277-52-8 | |
230.011 | |
NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-cloro-2-(clorometil)-5-(trifluorometil)piridina |
C7H4Cl2F3N | |
MFCD00173852 | |
22058750 | |
C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F |
Especificaciones
3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine | |
95.0 | |
C7H4Cl2F3N | |
3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl | |
C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F | |
230.011 | |
230.02 |
175277-52-8 | |
95% | |
MFCD00173852 | |
NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-cloro-2-(clorometil)-5-(trifluorometil)piridina | |
22058750 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro