Learn More
3-Cloro-2-(clorometil)-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10613835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10357033 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05830DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175277-52-8
Fórmula molecular C7H4Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 230.011
Número MDL MFCD00173852
Clave InChI NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22058750
Nombre IUPAC 3-cloro-2-(clorometil)-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza 95%