Learn More
3-Buten-1-amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
117.00€ - 451.00€
CAS 2524-49-4
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD03425859
Clave InChI ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
Nombre IUPAC but-3-en-1-amina
SMILES NCCC=C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11378966
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20157.03
1 g
117.00€
1 g
11388966
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20157.06
5 g
451.00€
5 g
Descripción
Descripción
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-buten-1-amina es una amina terminal alifática utilizada para la síntesis orgánica y en la investigación proteómica. Su sal de clorhidrato se utiliza para mejorar la detección del alzheimer, enfermedad neurodegenerativa, en las titulaciones ELISA, reduciendo el fondo debido a asociaciones no específicas de moléculas y proteínas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H314-H318
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Buten-1-amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals