Learn More
3-Buten-1-amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388966 5 g 5 g
11378966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20157.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-buten-1-amina es una amina terminal alifática utilizada para la síntesis orgánica y en la investigación proteómica. Su sal de clorhidrato se utiliza para mejorar la detección del alzheimer, enfermedad neurodegenerativa, en las titulaciones ELISA, reduciendo el fondo debido a asociaciones no específicas de moléculas y proteínas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-49-4
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD03425859
Clave InChI ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
Nombre IUPAC but-3-en-1-amina
SMILES NCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Buten-1-amine
Densidad 0.777
Punto de ebullición 74°C to 77°C
Temperatura de inflamación −5°C (23°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.424
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1735803
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 97%