Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, precipitante, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15475785
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, precipitante, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041846
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
125 ml
500 ml
Código de producto. 15475785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60461.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Sustrato colorimétrico excelente para la detección de sondas etiquetadas con peroxidasa de rábano picante y se utiliza con la peroxidasa y los sistemas acoplados con peroxidasa, especialmente en técnicas ELISA, con resultado azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insolubleMostrar másMostrar menos
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Nombre de nota Ready-to-Use, precipitating, standard sensitivity
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 125 mL
Número UN UN2810
Beilstein 2808541
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY17I048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog NumberJ60461.=E,J60461.AU,J60461.AP
Número de loteW18B015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ60461.=E,J60461.AU,J60461.AP
Número de loteZ13D023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberJ60461.=E,J60461.AU,J60461.AP
Número de loteF28Z032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberJ60461.=E,J60461.AU,J60461.AP
Número de loteN08H014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ60461.=E,J60461.AU,J60461.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, precipitante, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals >