Learn More
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
28.40€ - 81.35€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | < 1,9/ml |
N.° por paquete | 100 |
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10670843
|
Fisherbrand™
|
Transparente | Silicona/PTFE | No |
81.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12980871
|
Fisherbrand™
|
Ámbar | Silicona/PTFE | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12900881
|
Fisherbrand™
|
Clear | Natural Rubber/TEF | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- ND8
- 8-425
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Negro | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
8-425 |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Polipropileno | |
32 mm |