Learn More
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- ND8
- 8-425
- Vidrio
- Ámbar
- 1,5 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y cierres al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Negro | |
Ámbar | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
1ª clase hidrolítica | |
No |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
8-425 |