Learn More
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12900881
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • ND8
  • 8-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Especificaciones
Black
Clear
Glass
100
Screw Cap
1st Hydrolytic Class
Yes
Natural Rubber/TEF
11.6 mm
1.9 mL
Polypropylene
32 mm
8-425