Learn More
Fisherbrand™ 3 in 1 Vial Kit for VWR (Merck™)/Hitachi Autosamplers, 8 mm
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca: Fisherbrand™
77.28 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
- ND8
- 8-425
- Vidrio
- Transparente
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Negro | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
8-425 |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
No |