Learn More
3-(1,4-Ciclohexadien-1-il)-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87151-66-4 | C9H14O | 138.21 g/mol
75.38€ - 295.47€
CAS | 87151-66-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H14O |
Peso molecular (g/mol) | 138.21 |
Número MDL | MFCD12407081 |
Clave InChI | DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene |
PubChem CID | 20402847 |
Nombre IUPAC | 3-ciclohexa-1,4-dien-1-ilpropan-1-ol |
SMILES | C1C=CCC(=C1)CCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15414097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31465.03 |
1 g |
75.38€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15424097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31465.06 |
5 g |
295.47€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
87151-66-4 | |
138.21 | |
DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N | |
20402847 | |
C1C=CCC(=C1)CCCO |
C9H14O | |
MFCD12407081 | |
3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene | |
3-ciclohexa-1,4-dien-1-ilpropan-1-ol |
Especificaciones
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol | |
C9H14O | |
Air sensitive | |
DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N | |
3-ciclohexa-1,4-dien-1-ilpropan-1-ol | |
20402847 | |
97% |
87151-66-4 | |
MFCD12407081 | |
3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene | |
C1C=CCC(=C1)CCCO | |
138.21 | |
138.21 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Almacenar a –20 °C; almacenar bajo nitrógeno