Learn More
3-(1,4-Ciclohexadien-1-il)-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15414097 1 g 1 g
15424097 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15414097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31465.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87151-66-4 | C9H14O | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87151-66-4
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD12407081
Clave InChI DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene
PubChem CID 20402847
Nombre IUPAC 3-ciclohexa-1,4-dien-1-ilpropan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 97%