Learn More
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
26.22€ - 1423.49€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | <4°C |
---|---|
Aditivo | 2xyt Broth |
Formulario | Powder |
Formulación | 31g/L |
Para utilizar con (aplicación) | Molecular Genetics |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10123103
|
Fisher Bioreagents
BP2467-10 |
Poly Pail | 10.000g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10346793
|
Fisher Bioreagents
BP2467-100 |
Poly Bottle | 100 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10011223
|
Fisher Bioreagents
BP2467-2 |
Poly Bottle | 2000 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10617633
|
Fisher Bioreagents
BP2467-500 |
Poly Bottle | 500 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Formulation Usage: 31.0g/L
Especificaciones
<4°C | |
Powder | |
Molecular Genetics |
2xyt Broth | |
31g/L |