Learn More
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
Marca:  Fisher Bioreagents BP2467-2
Detalles adicionales : Peso : 2.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011223
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Uso de la formulación: 31,0 g/l
Especificaciones
Especificaciones
< 4 °C
Polvo
31 g/l
Poly Bottle
Caldo 2xYT
Cultivo bacteriano
Genética molecular
2000 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos