Learn More
2xYT Broth (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
Código de producto. 10346793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000g
100 g
2000 g
500 g
Tipo de empaquetado:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
10346793 100 g Frasco de polietileno 100 g
10123103 10.000g Balde de polietileno 10 Kg
10011223 2000 g Frasco de polietileno 2 Kg
10617633 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10346793 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2467100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso en genética molecular
Uso de la formulación: 31,0 g/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento <4°C
Aditivo Caldo 2xYT
Formulario Polvo
Formulación 31g/L
Para utilizar con (aplicación) Genética molecular
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 100 g