Learn More
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-il)fenil]-2,5-dimetilfosfolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1044256-04-3 | C15H21O2P | 264.305 g/mol
72.46€ - 242.21€
CAS | 1044256-04-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H21O2P |
Peso molecular (g/mol) | 264.305 |
Número MDL | MFCD09842713 |
Clave InChI | JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N |
Sinónimo | 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min |
PubChem CID | 71310562 |
Nombre IUPAC | 2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-1,3-dioxolano |
SMILES | CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15408306
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63420.MC |
100 mg |
72.46€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15418306
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63420.ME |
500 mg |
242.21€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1044256-04-3 | |
264.305 | |
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N | |
71310562 | |
CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C |
C15H21O2P | |
MFCD09842713 | |
2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min | |
2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-1,3-dioxolano |
Especificaciones
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane | |
De incoloro a amarillo | |
>110°C (230°F) | |
1.572 | |
Air and moisture sensitive | |
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N | |
2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-1,3-dioxolano | |
71310562 | |
97% |
1044256-04-3 | |
1.105 g/mL | |
C15H21O2P | |
MFCD09842713 | |
2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min | |
CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C | |
264.305 | |
264.3 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.