Learn More
(2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-il)fenil]-2,5-dimetilfosfolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418306 500 mg 500 miligramos
15408306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63420.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1044256-04-3 | C15H21O2P | 264.305 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1044256-04-3
Fórmula molecular C15H21O2P
Peso molecular (g/mol) 264.305
Número MDL MFCD09842713
Clave InChI JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Sinónimo 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 71310562
Nombre IUPAC 2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetilfosfolan-1-il]fenil]-1,3-dioxolano
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.105 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.572
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido