Learn More
BINDER™ Medición de temperatura y humedad ambiental de conformidad con la DIN12880
Medición de temperatura y humedad ambiental de conformidad con la DIN12880, incluido certificado, 27 puntos de medición y un punto de medición de la humedad, a 25°C / 60 % h.r. o con un par de valores especificados
Marca: BINDER™ DL30-0427
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un punto de medición de humedad
- Incluido el certificado
- Punto de medición de humedad en el centro de la cámara
Especificaciones
Cámaras BINDER series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT | |
Temperatura y humedad: 27 puntos de medición | |
Control de temperatura y humedad |
Medición de la temperatura y la humedad según DIN: certificado incluido (27 puntos de medición de la temperatura y 1 punto de medición de la humedad, a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados | |
Certificado de calibración |
Título del producto
BINDER™ Medición de temperatura y humedad ambiental de conformidad con la DIN12880 > 27 puntos de medición; para usar con: Serie MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido