Learn More
BINDER™ Medición de temperatura y humedad ambiental con 27-1 puntos de medición
Medición de temperatura ambiental, incluido certificado, 27 puntos de medición de temperatura y un punto de medición de la humedad en el centro del espacio útil, a 25°C / 60 % h.r. o con un par de valores especificados - para las series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Marca:  BINDER™ DL30-0327
Código de producto. 15632316
  • 2305.00€ / cada uno
Descripción
  • Un punto de medición de humedad
  • Incluido el certificado
  • Punto de medición de humedad en el centro de la cámara
Especificaciones
Especificaciones
Cámaras BINDER series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Temperatura y humedad: 27 puntos de medición
Control de temperatura y humedad
Medición de temperatura de 27 puntos de medición de temperatura y 1 punto de medición de humedad, certificado incluido, 27 puntos de medición de temperatura y 1 punto de medición de humedad en el centro de la cámara, a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados (para las series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT)
Certificado de calibración
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Medición de temperatura y humedad ambiental con 27-1 puntos de medición > 27 puntos de medición; para usar con: series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT