Learn More
Doxycycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Doxycycline hydrochloride, CAS # 10592-13-9, is the hydrochloride salt form of doxycycline that shows antibacterial and antimalarial activities.
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60422.14
Cantidad | 25g |
---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Doxycycline hydrochloride | |
Yellow | |
C22H25ClN2O8 | |
Soluble in water to 50mg/ml; May require warming. | |
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 | |
480.90 | |
480.9 |
10592-13-9 | |
25g | |
MFCD03427564 | |
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N | |
(1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-aminium chloride | |
54706018 |
Seguridad y manipulación
- Doxycycline hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Doxycycline hydrochloride
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N18L013 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | J60422.06,J60422.14 |
Y26K025 | Certificado de análisis | 27/11/2024 | J60422.06,J60422.14 |
U26K040 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | J60422.06,J60422.14 |
S17K008 | Certificado de análisis | 09/07/2024 | J60422.06,J60422.14 |
M12K021 | Certificado de análisis | 19/01/2024 | J60422.06,J60422.14 |