missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Chemical Molecular sieve type 3A, technical, 1.6-2.5m 250g

Marca:  Fisher Chemical MS/1010/50

26.18 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.


Molecular sieve type 3A, technical, 1.6-2.5m 250g

Código de producto. 10040270

  • 46.00€ / 250 g
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Fisher Chemical Molecular sieve type 3A, technical, 1.6-2.5m 250g >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado