Learn More
Tamiz molecular tipo 3A, técnico, microesferas de 1,6-2,5 mm (malla 8-12), Fisher Chemical™
AlNaO6Si2, número CAS 308080-99-1, 500 g, beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, aluminio;sodio;dioxido(oxo)silano, 131613, 202.135, tarro de polvo de plástico, sólido, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Marca: Fisher Chemical MS/1010/53
57.60 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 70955-01-0 Peso : 0.50000kg
Descripción
AlNaO6Si2, número CAS 308080-99-1, 500 g, beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, aluminio;sodio;dioxido(oxo)silano, 131613, 202.135, tarro de polvo de plástico, sólido, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Beige | |
500 g | |
308080-99-1 | |
MFCD00131613 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Jarra para polvos de plástico | |
Sólido | |
AlNaO6Si2 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano | |
19758701 |