Learn More
Brady™ Etiquetas de color continuo de núcleo pequeño de 25 mm
Película de vinilo de color imprimible para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 217500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con color
- Película de vinilo imprimible
- Para impresoras de transferencia térmica
Especificaciones
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
40 m x 110 mm |
Orange | |
Vinyl (B-439) | |
Impresoras THT con núcleo de 76 mm BBP11, BBP12, PR Plus | |
BPTC-110-439-OR |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de color continuo de núcleo pequeño de 25 mm > Orange; 40 m x 110 mm (L x W)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido