Learn More
Brady™ 25 mm Small Core Continuous Colored Labels
Colored, printable vinyl film for Thermal Transfer printers.
247.00€ - 346.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Acabado | Gloss |
Material | Vinyl (B-439) |
Print Technology | Thermal Transfer |
Para utilizar con (equipo) | BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11518674
|
Brady™
217500 |
Orange | 40 m x 110 mm |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11518684
|
Brady™
217510 |
Orange | 40 m x 83 mm |
292.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11558694
|
Brady™
217526 |
Silver | 40 m x 63 mm |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11568684
|
Brady™
217516 |
Silver | 40 m x 83 mm |
292.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11578674
|
Brady™
217506 |
Silver | 40 m x 110 mm |
346.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11578684
|
Brady™
217518 |
Black | 40 m x 83 mm |
292.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11578694
|
Brady™
217528 |
Black | 40 m x 63 mm |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11598684
|
Brady™
217520 |
Orange | 40 m x 63 mm |
247.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15921021
|
Brady™
217513 |
Azul | 40 m x 83 mm |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15981321
|
Brady™
217524 |
Amarillo | 40 m x 63 mm |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Colored
- Printable vinyl film
- For Thermal Transfer printers
Especificaciones
Permanent Acrylic | |
Vinyl (B-439) | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers |
Gloss | |
Thermal Transfer |