Learn More
Sharpsafe™ Contenedor de residuos de 30 l de punzantes infecciosos para incineración Código de producto.: 15665697
Sharpsafe™ Contenedor de residuos de 30 l de punzantes infecciosos para incineración
Código de producto. 15665697
Naranja semitranslúcido, cada uno
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo semitranslúcido
Naranja semitranslúcido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15665697
Marca: Sharpsafe™ 41802411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El generoso tamaño del modelo de 24 l lo vuelve especialmente adecuado para áreas que generan grandes cantidades de residuos contaminados.
  • La amplia apertura horizontal garantiza una eliminación fácil de objetos de gran tamaño y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas de tipo de alimentación vertical similares
  • El gran volumen proporciona una mayor rentabilidad en áreas de uso de gran volumen
  • Una tapa semitranslúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado
  • La solapa pivotante garantiza una eliminación segura
  • La etiqueta en el molde ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
  • Función de cierre temporal y final
  • Ensamblaje sencillo de 4 clics
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Certificaciones/conformidad UN 3291 y BS EN ISO 23907:2012
Color del tapón Naranja semitranslúcido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 x 230 x 415 mm
Incluye Tapón
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos contaminados
Título del producto
Sharpsafe™ Contenedor de residuos de 30 l de punzantes infecciosos para incineración >