Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 30 l
Código de producto. 17661715
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
Código de producto. Color del tapón unitSize
17661715 Naranja cada uno
17671715 Morado cada uno
17681715 Amarillo cada uno
17691715 Azul paquete de 15
4 options
Código de producto. 17661715
Marca: Sharpsafe™ 51802411
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
  • El generoso tamaño de 30 l hace que sea especialmente adecuado para áreas que generan grandes cantidades de residuos contaminados.
  • La amplia abertura horizontal garantiza una fácil eliminación de artículos grandes y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas similares de tipo de alimentación vertical y el gran volumen de 30 litros proporciona una mayor rentabilidad en zonas de mucho uso.
  • Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
  • Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 30 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
    • Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado.
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Función de cierre temporal y final
    • Zona de llenado horizontal
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Color del tapón Naranja
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 454 x 454 x 793 mm
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes