Learn More
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS
Cubos para tubos de centrífuga, adecuados para el rotor oscilante R-S4x100/5MIS.
Marca:  Ohaus™ 30314861
245.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15876692
  • 252.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El cubo oscilante contiene tubos de tamaño específico para centrifugación
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubo, 100 ml con tapón, sellable, 2 por paquete
Rotor basculante R-S4x100/5MIS
1
1 de 100 ml (sin tapón)
2 cubos, 2 tapones
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS > 1 de 100 ml (sin tapón