Learn More
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 de 100 ml (con tapón)
1 de 100 ml (sin tapón)
2 × 50 ml
3 × 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- El cubo oscilante contiene tubos de tamaño específico para centrifugación
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5MIS
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Cubo, 100 ml sin tapón, 2 por paquete |
Capacidad | 1 de 100 ml (con tapón) |
Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante R-S4x100/5MIS |
Incluye | 2 Cubos |
N.º de lugares | 1 |
Título del producto
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido