Learn More
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS
Cubos para tubos de centrífuga, adecuados para el rotor oscilante R-S4x100/5MIS.
Marca:  Ohaus™ 30314881
280.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15876712
  • 300.00€ / paquete de 2
Descripción
  • El cubo oscilante contiene tubos de tamaño específico para centrifugación
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubo, 2 de 50 ml D 29 mm FA, con gradilla, 2 por paquete
2 × 50 ml
Rotor basculante R-S4x100/5MIS
2
Rotor de ángulo fijo
29 mm
2 Cubos
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS > 2 x 50 ml