Learn More
2-propanol CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %
37.38€ - 6841.87€
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15664590
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34863-100ML
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15684590
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
34863-1L
1 L
71.51€
1 litro
15614600
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34863-2L
2 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15694590
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
34863-2.5L
2.5 l
152.69€
2.50 litros
15604600
Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34863-2.5L-PC
2.5 L-PC Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15634600
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34863-6X1L
6 x 1 L
363.54€
paquete de 6
15624600
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
34863-4X2.5L
4 x 2.5 L
538.97€
paquete de 4
15644600
Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
34863-72X2.5L
72 x 2.5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15674590
SDS Ver documentos
Honeywell-Chromasolv
34863-185L
185 L
4710.57€
185 litros
Descripción
Descripción
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
2-propanol CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™