Learn More
2-propanol CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15624600
2-propanol CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15624600
4 x 2.5 L, paquete de 4
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
185 litros
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 72
Código de producto. 15624600
Marca: Honeywell-Chromasolv 348634X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión -89.5°C
Nombre de nota for HPLC
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Índice de refracción n20/D 1.377
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 44mmHg (25°C)
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado CHROMASOLV™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
2-propanol CHROMASOLV™, para HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >