Learn More
Bromuro de 2-fenoxietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 589-10-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
45.45€ - 422.00€
CAS | 589-10-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9BrO |
Peso molecular (g/mol) | 201.063 |
Número MDL | MFCD00000234 |
Clave InChI | JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene |
PubChem CID | 68526 |
Nombre IUPAC | 2-bromoetoxibenceno |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11444547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.14 |
25 g |
45.45€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11454547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.22 |
100 g |
130.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11464547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.36 |
500 g |
422.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza en la síntesis y actividad antihipertensiva de espiro[4H-3,1-benzoxazina-4,4′-piperidin]-2(1H)-onas 4′-sustituidas.
Solubilidad
No soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
589-10-6 | |
201.063 | |
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
68526 | |
C1=CC=C(C=C1)OCCBr |
C8H9BrO | |
MFCD00000234 | |
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene | |
2-bromoetoxibenceno |
Especificaciones
2-Phenoxyethyl bromide | |
31°C to 35°C | |
135°C to 137°C (20 mmHg) | |
C8H9BrO | |
508290 | |
Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. | |
C1=CC=C(C=C1)OCCBr | |
201.063 | |
201.07 |
589-10-6 | |
1.35 | |
65°C (149°F) | |
MFCD00000234 | |
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene | |
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromoetoxibenceno | |
68526 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-634-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2-Phenoxyethyl bromide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: (2-bromoethoxy)benzene