Learn More
Bromuro de 2-fenoxietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464547 500 g 500 g
11444547 25 g 25 g
11454547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21087.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 589-10-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y actividad antihipertensiva de espiro[4H-3,1-benzoxazina-4,4′-piperidin]-2(1H)-onas 4′-sustituidas.
Solubilidad
No soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-10-6
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD00000234
Clave InChI JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
Nombre IUPAC 2-bromoetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethyl bromide
Punto de fusión 31°C to 35°C
Densidad 1.35
Punto de ebullición 135°C to 137°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 508290
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 98%