Learn More
Clorhidrato de 2-(dimetilaminometil)-1-ciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 42036-65-7 | C9H17NO·HCl | 191.7 g/mol
57.59€ - 175.88€
CAS 42036-65-7
Fórmula molecular C9H17NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 191.7
Número MDL MFCD00102580
Clave InChI CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b usp
PubChem CID 359482
Nombre IUPAC 2-[(dimetilamino)metil]ciclohexan-1-ona;clorhidrato
SMILES CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10737972
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
335620010
1 g Frasco de vidrio
57.59€
1 g
10449412
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
335620050
5 g Frasco de vidrio
175.88€
5 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de 2-(dimetilaminometil)-1-ciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals