missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-butoxietanol, BAKER™, J. T. Baker™
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
85.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 111-76-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14O2 |
Peso molecular (g/mol) | 118.18 |
Número MDL | MFCD00002884 |
Clave InChI | POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb |
PubChem CID | 8133 |
ChEBI | CHEBI:63921 |
SMILES | CCCCOCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15528774
|
Avantor J.T.Baker
D648-07 |
500 mL | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
85.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Identificadores de productos químicos
111-76-2 | |
118.18 | |
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N | |
8133 | |
CCCCOCCO |
C6H14O2 | |
MFCD00002884 | |
butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb | |
CHEBI:63921 |
Especificaciones
2-Butoxyethanol | |
62.00°C | |
MFCD00002884 | |
butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb | |
CCCCOCCO | |
118.18 | |
CHEBI:63921 |
111-76-2 | |
C6H14O2 | |
1L = 0.90kg | |
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N | |
2-butoxietanol | |
8133 | |
118.18 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
2-butoxietanol, BAKER™, J. T. Baker™