Learn More
2-butoxietanol, BAKER™, J. T. Baker™
Código de producto. 15528774 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15528774 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
1 options
Código de producto. 15528774 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor D64807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
CAS 111-76-2
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00002884
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butoxyethanol
Temperatura de inflamación 62.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 0.90kg
Nombre IUPAC 2-butoxietanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18