Learn More
2-Butanone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Butanone |
Punto de fusión | -87°C (literature) |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Densidad | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 79°C to 81°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | −4°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C2H5COCH3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Butanone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: butanone
Título del producto
2-Butanone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haen >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido