Learn More
2-Butanona, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,7%, Solstice
Código de producto. 15694580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15694580 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15654580 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15664580 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15674580 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15684580 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15694580 Proveedor Chromasolv N.º de proveedor 348616X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    531.65€ / paquete de 6
    Ahorro 128.35€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,7 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87 °C (literatura)
Nombre de nota CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99.7%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0,805 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación −de 4 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5COCH3
Número UN UN1193
Beilstein 741880
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone
Punto de ebullición 79 °C a 81 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza >99.7%
Grado HPLC