Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Grado de reactivo,≥99%
27.34€ - 334.48€
CAS | 78-92-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O |
Peso molecular (g/mol) | 74.12 |
Número MDL | MFCD00004569 |
Clave InChI | BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol |
PubChem CID | 6568 |
ChEBI | CHEBI:35687 |
Nombre IUPAC | Butano-2-ol |
SMILES | CCC(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15637700
|
Honeywell Research Chemicals
B85919-1L |
1 L | Glass Bottle | N/A | ||||||
15647700
|
Honeywell Research Chemicals
B85919-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | N/A | ||||||
15667700
|
Honeywell Research Chemicals
B85919-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle | N/A | ||||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
78-92-2 | |
74.12 | |
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N | |
6568 | |
Butano-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004569 | |
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol | |
CHEBI:35687 | |
CCC(C)O |
Especificaciones
2-Butanol | |
-115°C | |
Incolora | |
98°C | |
27°C (80.6°F) | |
Characteristic | |
C4H10O | |
MFCD00004569 | |
UN1120 | |
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol | |
CCC(C)O | |
74.12 | |
CHEBI:35687 | |
≥99% |
neutral | |
78-92-2 | |
0.808g/mL at 25°C | |
0.098 | |
761°F | |
Líquido | |
CH3CH2CH(OH)CH3 | |
12.5mmHg (20°C) | |
773649 | |
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N | |
Butano-2-ol | |
6568 | |
74.12g/mol |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Butanols
missing translation for 'rtecsNumber' : 201-158-5
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2-Butanol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™