Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15637700 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637700 1 L Glass Bottle 1 litro
15647700 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
15667700 6 x 1 L Glass Bottle paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15637700 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor B859191L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanol
pH neutral
Punto de fusión -115°C
Color Incolora
Densidad 0.808g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.098
Temperatura de inflamación 27°C (80.6°F)
Punto de ignición 761°F
Olor Characteristic
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3CH2CH(OH)CH3
Presión de vapor 12.5mmHg (20°C)
Número UN UN1120
Beilstein 773649
Punto de ebullición 98°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.