Learn More
2-(Aminometil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20010-99-5 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
107.00€ - 412.00€
CAS | 20010-99-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H7N3 |
Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
Número MDL | MFCD00673149 |
Clave InChI | HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine |
PubChem CID | 266781 |
Nombre IUPAC | pirazina-2-ilmetanamina |
SMILES | NCC1=CN=CC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15254328
|
Thermo Scientific Acros
454162500 |
250 mg |
107.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15244328
|
Thermo Scientific Acros
454160010 |
1 g |
412.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
20010-99-5 | |
109.13 | |
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N | |
266781 | |
NCC1=CN=CC=N1 |
C5H7N3 | |
MFCD00673149 | |
2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine | |
pirazina-2-ilmetanamina |
Especificaciones
2-(Aminomethyl)pyrazine | |
87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg) | |
94% min. (GC) | |
MFCD00673149 | |
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N | |
pirazina-2-ilmetanamina | |
266781 | |
95% |
20010-99-5 | |
Auténtico | |
C5H7N3 | |
2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine | |
NCC1=CN=CC=N1 | |
109.13 | |
109.13 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitarse inmediatamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.