Learn More
2-(Aminometil)pirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254328 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15254328 250 mg 250 miligramos
15244328 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254328 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454162500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20010-99-5 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20010-99-5
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00673149
Clave InChI HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
PubChem CID 266781
Nombre IUPAC pirazina-2-ilmetanamina
SMILES NCC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Aminomethyl)pyrazine
Punto de ebullición 87.0°C to 88.0°C (3.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.