Learn More
Clorhidrato de (2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il)metanamina, 97 %, téc., Thermo Scientific™
47.90€ - 325.00€
CAS | 690632-35-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H10Cl2N2S |
Peso molecular (g/mol) | 261.16 |
Número MDL | MFCD05865127 |
Clave InChI | PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride |
PubChem CID | 2794737 |
SMILES | Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10196802
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01299CB |
250 mg |
47.90€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10055682
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01299DA |
1 g |
99.05€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10737885
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01299DE |
5 g |
325.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
690632-35-0 | |
261.16 | |
PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N | |
2794737 |
C10H10Cl2N2S | |
MFCD05865127 | |
2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride | |
Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Especificaciones
[2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride | |
97.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD05865127 | |
PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N | |
[2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]metanamina; clorhidrato | |
2794737 | |
97% |
690632-35-0 | |
97% | |
C10H10Cl2N2S | |
2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride | |
Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
261.16 | |
261.18 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.