Learn More
Clorhidrato de (2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il)metanamina, 97 %, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10737885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10737885 5 g 5 g
10196802 250 mg 250 miligramos
10055682 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10737885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01299DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
CAS 690632-35-0
Fórmula molecular C10H10Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 261.16
Número MDL MFCD05865127
Clave InChI PNBZPHKDYJHRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanaminehydrochloride, bestipharma 584-709, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hcl, 2-4-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 2-4-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2794737
SMILES Cl.NCC1=CSC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC [2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]metanamina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.18
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico