Learn More
2,4,5-Trifluoro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10027094
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
CAS 690632-34-9
Fórmula molecular C7H5F3N2O
Peso molecular (g/mol) 190.125
Número MDL MFCD06200878
Clave InChI JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582832
Nombre IUPAC 2,4,5-trifluoro-N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
2,4,5-Trifluoro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™ >