Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidiniloxi)-N-propilacetamida
56.66€ - 201.00€
CAS | 902837-33-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H20N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 200.282 |
Número MDL | MFCD08064279 |
Clave InChI | HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamideMostrar más |
PubChem CID | 43196816 |
Nombre IUPAC | 2-piperidin-3-iloxi-N-propilacetamida |
SMILES | CCCNC(=O)COC1CCCNC1 |
Descripción
902837-33-6 | |
200.282 | |
HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N | |
43196816 | |
CCCNC(=O)COC1CCCNC1 |
C10H20N2O2 | |
MFCD08064279 | |
2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamideMostrar más | |
2-piperidin-3-iloxi-N-propilacetamida |
Especificaciones
2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide | |
C10H20N2O2 | |
2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide | |
CCCNC(=O)COC1CCCNC1 | |
200.282 | |
200.28 |
902837-33-6 | |
MFCD08064279 | |
HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N | |
2-piperidin-3-iloxi-N-propilacetamida | |
43196816 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidiniloxi)-N-propilacetamida