Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidiniloxi)-N-propilacetamida
Código de producto. 11489770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11489770 1 g 1 g
11479770 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11489770
Marca: Alfa Aesar™ H50994.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 902837-33-6
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD08064279
Clave InChI HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
PubChem CID 43196816
Nombre IUPAC 2-piperidin-3-iloxi-N-propilacetamida
SMILES CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28