missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5,6-Tetrametilpirazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1124-11-4 | C8H12N2 | 136.198 g/mol

48.24€ - 142.71€

Identificadores de productos químicos

CAS 1124-11-4
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00006146
Clave InChI FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylpyrazine, ligustrazine, pyrazine, tetramethyl, bs factor, tetramethylpyrazin, liqustrazine, tetrapyrazine, 2,3,5,6-tetramethyl pyrazine, chuanxiongzine, ligustizine
PubChem CID 14296
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrametilpirazina
SMILES CC1=C(N=C(C(=N1)C)C)C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11453827
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18279.14
25 g
48.24€
25 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11463827
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18279.22
100 g
142.71€
100 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

2,3,5,6-Tetramethylpyrazine is a flavor ingredient of tobacco. It forms cocrystal with 4-hydroxybenzoic acid which exhibits supramolecular synthon polymorphism.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 2,3,5,6-tetrametilpirazina es un compuesto antiinflamatorio aislado del alimento fermentado natto. Demostró actividad nootrópica in vivo en ratas. Es útil en el tratamiento de varios trastornos como el asma, la insuficiencia cardíaca, la rinitis y la incontinencia urinaria. Es un ingrediente para dar sabor al tabaco. Forma cocristales con ácido 4-hidroxibenzoico que exhibe polimorfismo del sintón supramolecular.

Solubilidad
Soluble en agua (4 g/l a 20°C).

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.

P264b-P270-P301+P312-P330-P501c

H302.

missing translation for 'einecsNumber' : 214-391-2

missing translation for 'rtecsNumber' : UQ3905000.

missing translation for 'tsca' : Sí

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
2,3,5,6-Tetrametilpirazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado