Learn More
2,3,5,6-Tetrametilpirazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463827 100 g 100 g
11453827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18279.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1124-11-4 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine is a flavor ingredient of tobacco. It forms cocrystal with 4-hydroxybenzoic acid which exhibits supramolecular synthon polymorphism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,5,6-tetrametilpirazina es un compuesto antiinflamatorio aislado del alimento fermentado natto. Demostró actividad nootrópica in vivo en ratas. Es útil en el tratamiento de varios trastornos como el asma, la insuficiencia cardíaca, la rinitis y la incontinencia urinaria. Es un ingrediente para dar sabor al tabaco. Forma cocristales con ácido 4-hidroxibenzoico que exhibe polimorfismo del sintón supramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua (4 g/l a 20°C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-11-4
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00006146
Clave InChI FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylpyrazine, ligustrazine, pyrazine, tetramethyl, bs factor, tetramethylpyrazin, liqustrazine, tetrapyrazine, 2,3,5,6-tetramethyl pyrazine, chuanxiongzine, ligustizine
PubChem CID 14296
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrametilpirazina
SMILES CC1=C(N=C(C(=N1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Punto de fusión 83°C to 86°C
Densidad 1.08
pH 7
Punto de ebullición 190°C
Olor Pleasant
Cantidad 100 g
Beilstein 113100
Información de solubilidad Soluble in water (4g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystals or Powder or Crystalline Powder