Learn More
2,3,4-Trimetil-3-pentanol, 98 %, Thermo Scientific™
70.62€ - 288.00€
CAS 3054-92-0
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00048319
Clave InChI PLSMHHUFDLYURK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trimethyl-3-pentanol, 1,1-diisopropylethanol, 3-pentanol, 2,3,4-trimethyl, diisopropylmethylcarbinol, unii-e7oyt9fj8f, e7oyt9fj8f, fema no. 3903, 2,3,4-trimethyl-3-pentanol fhfi, acmc-1cqn4, 2,3,4-trimethyl-pentan-3-ol
PubChem CID 520484
Nombre IUPAC 2,3,4-Trimetilpentan-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(C(C)C)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11449706
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20236.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11459706
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20236.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3,4-Trimetil-3-pentanol, 98 %, Thermo Scientific™